2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412384-1G PC412384-500MG
APOSPC412384-1GEA 125 EUR
APOSPC412384-1G APOSPC412384-500MG
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₄BF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12913987
CAS nummer: 1204333-58-3