4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC412405-25G PC412405-5G
APOSPC412405-25GEA 760 EUR
APOSPC412405-25G APOSPC412405-5G
4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08705274
CAS nummer: 1072951-78-0