2-Fluoro-3-isobutoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412432-1G PC412432-250MG
APOSPC412432-1GEA 256 EUR
APOSPC412432-1G APOSPC412432-250MG
2-Fluoro-3-isobutoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-3-isobutoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546465
CAS nummer: 1217500-66-7