3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC412454-1G PC412454-5G
APOSPC412454-1GEA 555 EUR
APOSPC412454-1G APOSPC412454-5G
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₇BFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368843
CAS nummer: 1072952-44-3