2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(6-Fluoro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Fluoropyridine-3-boronic acid Pinacol ester, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester
PC412477-10G PC412477-1G PC412477-5G
APOSPC412477-10GEA 55.5 EUR
APOSPC412477-10G APOSPC412477-1G APOSPC412477-5G
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₂
Smeltpunt: 29…33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412792
CAS nummer: 444120-95-0