8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (8-(Trifluoromethoxy)quinolin-5-yl)boronic acid
PC412551-1G PC412551-250MG
APOSPC412551-1GEA 307 EUR
APOSPC412551-1G APOSPC412551-250MG
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Formule: C₁₀H₇BF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11504851
CAS nummer: 1072951-46-2