2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
PC412560-1G PC412560-25G PC412560-5G
APOSPC412560-1GEA 103 EUR
APOSPC412560-1G APOSPC412560-25G APOSPC412560-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06795676
CAS nummer: 1073339-21-5