5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC412562-1G PC412562-250MG
APOSPC412562-1GEA 235 EUR
APOSPC412562-1G APOSPC412562-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₅BF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06227445
CAS nummer: 1162257-58-0