8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (8-(Trifluoromethyl)quinolin-6-yl)boronic acid
PC412567-1G PC412567-250MG
APOSPC412567-1GEA 409 EUR
APOSPC412567-1G APOSPC412567-250MG
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
Formule: C₁₀H₇BF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11504852
CAS nummer: 1072951-47-3