(3-Fluorophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
PC4130-100G PC4130-25G
APOSPC4130-100GEA 51.2 EUR
APOSPC4130-100G APOSPC4130-25G
(3-Fluorophenyl)acetic acid 97%
(3-Fluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
Kookpunt: 151 °C/0,8mmHg
Smeltpunt: 42…48 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004331
CAS nummer: 331-25-9
EINECS: 206-360-7