1-(2,5-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4131-1G PC4131-5G
APOSPC4131-1GEA 93.5 EUR
APOSPC4131-1G APOSPC4131-5G
1-(2,5-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
1-(2,5-Difluorophenyl)-2-thiourea
Formule: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Smeltpunt: 137…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041152
CAS nummer: 207981-44-0