1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4134-1G PC4134-500MG PC4134-5G
APOSPC4134-1GEA 58.4 EUR
APOSPC4134-1G APOSPC4134-500MG APOSPC4134-5G
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene 97%
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene
Formule: C₇H₄ClF₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01820808
CAS nummer: 40750-71-8