(4-Fluorophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4140-100G PC4140-25G PC4140-500G
APOSPC4140-100GEA 30.8 EUR
APOSPC4140-100G APOSPC4140-25G APOSPC4140-500G
(4-Fluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Fluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
Kookpunt: 164 °C/2mmHg
Smeltpunt: 81…85 °C
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004343
CAS nummer: 405-50-5
EINECS: 206-972-4