(3-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4143-100G PC4143-25G PC4143-5G PC4143-10G
APOSPC4143-100GEA 212 EUR
APOSPC4143-100G APOSPC4143-25G APOSPC4143-5G APOSPC4143-10G
(3-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
(3-Fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₆FN
Kookpunt: 124…125 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001907
CAS nummer: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III