(4-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
PC4144-100G PC4144-25G
APOSPC4144-100GEA 29.2 EUR
APOSPC4144-100G APOSPC4144-25G
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₆FN
Kookpunt: 119…120 °C/18mmHg
Dichtheid: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001917
CAS nummer: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III