4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4149-1G PC4149-5G
APOSPC4149-1GEA 51.3 EUR
APOSPC4149-1G APOSPC4149-5G
4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Smeltpunt: 253…255 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002600
CAS nummer: 51-65-0