1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4149H-1G PC4149H-5G PC4149H-25G
APOSPC4149H-1GEA 51.2 EUR
APOSPC4149H-1G APOSPC4149H-5G APOSPC4149H-25G
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClFN₅
Smeltpunt: 231…235 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203529
CAS nummer: 2267-49-4