5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4150G-10G PC4150G-1G PC4150G-500MG
APOSPC4150G-10GEA 0 EUR
APOSPC4150G-10G APOSPC4150G-1G APOSPC4150G-500MG
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₂H₁₁FO₂
Smeltpunt: 173…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00174037
CAS nummer: 55579-72-1