2-Fluorophenylhydrazinium chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC4152-100G
PC4152-25G
PC4152-5G
APOSPC4152-100GEA
76
EUR
APOSPC4152-100G
APOSPC4152-25G
APOSPC4152-5G
2-Fluorophenylhydrazinium chloride 98%
2-Fluorophenylhydrazinium chloride
Formule:
C₆H₈ClFN₂ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00012927 CAS nummer: 2924-15-4 EINECS: 220-885-9 |