3-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4154-100G PC4154-25G PC4154-500G
APOSPC4154-100GEA 87.6 EUR
APOSPC4154-100G APOSPC4154-25G APOSPC4154-500G
3-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
3-Fluorophenylhydrazinium chloride
Formule: C₆H₈ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012934
CAS nummer: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4