2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-nitrobenzene
PC4155-5G PC4155-500MG PC4155-25G
APOSPC4155-5GEA 199 EUR
APOSPC4155-5G APOSPC4155-500MG APOSPC4155-25G
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene 98+%
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.02 g/mol
Smeltpunt: 50…54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042918
CAS nummer: 1958-93-6
EINECS: 217-801-8
UN: 3261
ADR: 8 II