4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4157-250G PC4157-50G PC4157-5G
APOSPC4157-250GEA 468 EUR
APOSPC4157-250G APOSPC4157-50G APOSPC4157-5G
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde
Formule: C₁₃H₉FO₂
Kookpunt: 310 °C
Dichtheid: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318148
CAS nummer: 68359-57-9
EINECS: 269-856-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III