1-(4-Fluorophenyl)imidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4158F-10G PC4158F-2G
APOSPC4158F-10GEA 659 EUR
APOSPC4158F-10G APOSPC4158F-2G
1-(4-Fluorophenyl)imidazole
1-(4-Fluorophenyl)imidazole
Formule: C₉H₇FN₂
Kookpunt: 80 °C/0,3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060490
CAS nummer: 21441-24-7