2-(4-Fluorophenyl)indole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4160-1G PC4160-5G PC4160-25G
APOSPC4160-1GEA 22 EUR
APOSPC4160-1G APOSPC4160-5G APOSPC4160-25G
2-(4-Fluorophenyl)indole 97%
2-(4-Fluorophenyl)indole
Formule: C₁₄H₁₀FN
MW: 211.24 g/mol
Smeltpunt: 190…192 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068178
CAS nummer: 782-17-2