2-Fluorophenyl isocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Fluoro-2-isocyanatobenzene
PC4164-25G PC4164-5G PC4164-1G
APOSPC4164-25GEA 136 EUR
APOSPC4164-25G APOSPC4164-5G APOSPC4164-1G
2-Fluorophenyl isocyanate 98%
2-Fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₄FNO
Kookpunt: 56…58 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001996
CAS nummer: 16744-98-2
EINECS: 240-804-0
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II