3-Fluorophenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4165-25G PC4165-5G
APOSPC4165-25GEA 76 EUR
APOSPC4165-25G APOSPC4165-5G
3-Fluorophenyl isocyanate 97%
3-Fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₄FNO
Kookpunt: 56…58 °C/14mmHg
Dichtheid: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 41 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002015
CAS nummer: 404-71-7
EINECS: 206-966-1
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II