4-Fluorophenyl isocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
PC4166-100G PC4166-25G PC4166-5G
APOSPC4166-100GEA 128 EUR
APOSPC4166-100G APOSPC4166-25G APOSPC4166-5G
4-Fluorophenyl isocyanate 98%
4-Fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₄FNO
MW: 137.11 g/mol
Kookpunt: 55 °C/8mmHg
Dichtheid: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 52 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002023
CAS nummer: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1+3 II