1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4170M-5G PC4170M-25G
APOSPC4170M-5GEA 121 EUR
APOSPC4170M-5G APOSPC4170M-25G
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Formule: C₁₀H₁₄FN
Kookpunt: 180 °C
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082702
CAS nummer: 1200-27-7
UN: 2735
ADR: 8,III