1-(4-Fluorophenyl)pyrrole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4174M-1G PC4174M-5G
APOSPC4174M-1GEA 61.7 EUR
APOSPC4174M-1G APOSPC4174M-5G
1-(4-Fluorophenyl)pyrrole 97%
1-(4-Fluorophenyl)pyrrole
Formule: C₁₀H₈FN
Smeltpunt: 52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047066
CAS nummer: 81329-31-9