(4-Fluorophenylthio)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
PC4175D-10G PC4175D-50G
APOSPC4175D-10GEA 120 EUR
APOSPC4175D-10G APOSPC4175D-50G
(4-Fluorophenylthio)acetic acid 97%
(4-Fluorophenylthio)acetic acid
Formule: C₈H₇FO₂S
MW: 186.21 g/mol
Smeltpunt: 76…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219825
CAS nummer: 332-51-4