4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4175J-1G PC4175J-2.5G PC4175J-250MG
APOSPC4175J-1GEA 16.2 EUR
APOSPC4175J-1G APOSPC4175J-2.5G APOSPC4175J-250MG
4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₈FN₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041269
CAS nummer: 38985-72-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III