1-(2-Fluorophenyl)-2-thiourea 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (2-Fluorophenyl)thiourea, N-(2-Fluorophenyl)thiourea, 2-Fluorophenylthiourea
PC4175M-25G PC4175M-5G
APOSPC4175M-25GEA 70.1 EUR
APOSPC4175M-25G APOSPC4175M-5G
1-(2-Fluorophenyl)-2-thiourea 97%
1-(2-Fluorophenyl)-2-thiourea
Formule: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
Smeltpunt: 143…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041148
CAS nummer: 656-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III