1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4175N-25G PC4175N-5G
APOSPC4175N-25GEA 87.6 EUR
APOSPC4175N-25G APOSPC4175N-5G
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea 98%
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea
Formule: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
Smeltpunt: 114…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041167
CAS nummer: 458-05-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III