1-(4-Fluorophenyl)-2-thiourea 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-(4-Fluorophenyl)thiourea, 4-Fluorophenylthiourea
PC4175P-5G PC4175P-25G PC4175P-100G
APOSPC4175P-5GEA 22 EUR
APOSPC4175P-5G APOSPC4175P-25G APOSPC4175P-100G
1-(4-Fluorophenyl)-2-thiourea 98%
1-(4-Fluorophenyl)-2-thiourea
Formule: (C₆H₄F)NHC(S)NH₂
MW: 170.21 g/mol
Kookpunt: 276
Smeltpunt: 162…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041180
CAS nummer: 459-05-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III