Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
PC4177-5G PC4177-1G PC4177-10G PC4177-25G
APOSPC4177-5GEA 201 EUR
APOSPC4177-5G APOSPC4177-1G APOSPC4177-10G APOSPC4177-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 96%
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
Formule: C₆H₅F₃O₂
MW: 166.099 g/mol
Kookpunt: 96…98 °C
Dichtheid: 1.162 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 6 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192167
CAS nummer: 79424-03-6
UN: 3272
ADR: 3 II