3-Fluorophthalic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4179L-5G PC4179L-1G PC4179L-25G
APOSPC4179L-5GEA 29.2 EUR
APOSPC4179L-5G APOSPC4179L-1G APOSPC4179L-25G
3-Fluorophthalic acid 98%
3-Fluorophthalic acid
Formule: C₈H₅FO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039524
CAS nummer: 1583-67-1
EINECS: 216-433-5