4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4183-250MG PC4183-5G PC4183-25G PC4183-100G
APOSPC4183-250MGEA 0 EUR
APOSPC4183-250MG APOSPC4183-5G APOSPC4183-25G APOSPC4183-100G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₃F₃N₂O
Smeltpunt: 168…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151833
CAS nummer: 1546-80-1