Methyl-3,5-difluorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4186-1G PC4186-25G PC4186-5G PC4186-100G
APOSPC4186-1GEA 14.8 EUR
APOSPC4186-1G APOSPC4186-25G APOSPC4186-5G APOSPC4186-100G
Methyl-3,5-difluorobenzoate 98%
Methyl-3,5-difluorobenzoate
Formule: C₈H₆F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318160
CAS nummer: 216393-55-4