3'-Fluoropropiophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4189-100G PC4189-25G PC4189-5G
APOSPC4189-100GEA 84.7 EUR
APOSPC4189-100G APOSPC4189-25G APOSPC4189-5G
3'-Fluoropropiophenone 97%
3'-Fluoropropiophenone
Formule: C₉H₉FO
Kookpunt: 94…96 °C/5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061245
CAS nummer: 455-67-4