4'-Fluoropropiophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4190-100G PC4190-25G
APOSPC4190-100GEA 73 EUR
APOSPC4190-100G APOSPC4190-25G
4'-Fluoropropiophenone 98%
4'-Fluoropropiophenone
Formule: C₉H₉FO
Kookpunt: 108 °C/18mmHg
Dichtheid: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000356
CAS nummer: 456-03-1