1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4202-25G PC4202-5G
APOSPC4202-25GEA 531 EUR
APOSPC4202-25G APOSPC4202-5G
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Electrophilic fluorinating agent.
Formule: C₆H₅F₄NO₃S
Smeltpunt: 180…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013458
CAS nummer: 107263-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II