1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4208-1G PC4208-5G
APOSPC4208-1GEA 139 EUR
APOSPC4208-1G APOSPC4208-5G
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
Formule: C₂₀H₂₉F₁₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038341
CAS nummer: 154628-00-9