2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC421026-1G PC421026-250MG PC421026-5G
APOSPC421026-1GEA 106 EUR
APOSPC421026-1G APOSPC421026-250MG APOSPC421026-5G
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185848
CAS nummer: 1206978-15-5