2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC421029-1G PC421029-250MG PC421029-5G
APOSPC421029-1GEA 48.3 EUR
APOSPC421029-1G APOSPC421029-250MG APOSPC421029-5G
2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185847
CAS nummer: 1206977-80-1