2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC421055-1G PC421055-250MG PC421055-5G
APOSPC421055-1GEA 498 EUR
APOSPC421055-1G APOSPC421055-250MG APOSPC421055-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20486158
CAS nummer: 1206978-11-1