(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Trifluoromethyl)piperazine
PC421203-100MG PC421203-250MG
APOSPC421203-100MGEA 551 EUR
APOSPC421203-100MG APOSPC421203-250MG
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Formule: C₅H₉F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07373382
CAS nummer: 131922-05-9