3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421209-100MG PC421209-1G PC421209-250MG
APOSPC421209-100MGEA 196 EUR
APOSPC421209-100MG APOSPC421209-1G APOSPC421209-250MG
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13181200
CAS nummer: 1146699-63-9