4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421213-25G PC421213-1G PC421213-5G
APOSPC421213-25GEA 255 EUR
APOSPC421213-25G APOSPC421213-1G APOSPC421213-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973757
CAS nummer: 104460-70-0