5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC421222-1G PC421222-250MG PC421222-5G
APOSPC421222-1GEA 76.3 EUR
APOSPC421222-1G APOSPC421222-250MG APOSPC421222-5G
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole
Formule: C₆H₄FN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00760403
CAS nummer: 18225-90-6