1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
PC4217-1G PC4217-5G
APOSPC4217-1GEA 22 EUR
APOSPC4217-1G APOSPC4217-5G
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Smeltpunt: 195…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051655
CAS nummer: 321-07-3